Tisk…
1,4-Butanedithiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 3480 CZK
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butanedithiol
1,4-Butanedithiol
Vzorec: C₄H₁₀S₂
Bod varu: 105…106 °C
Hustota: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004906
CAS číslo: 1191-08-8