Tisk…
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45129-500G
APOSOR45129-500GEA 4100 CZK
APOSOR45129-500G
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane 98%
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Vzorec: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
MW: 261,94 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051792
CAS číslo: 22094-18-4