Tisk…
O-Benzyl-DL-serine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-OBzl-Ser-OH, H-DL-Ser(Bzl)-OH
OR45125-25G OR45125-5G
APOSOR45125-25GEA 7080 CZK
APOSOR45125-25G APOSOR45125-5G
O-Benzyl-DL-serine 96%
O-Benzyl-DL-serine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021724
CAS číslo: 5445-44-3
UN: 1728
ADR: 8,II