Tisk…
3-Bromo-4-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45124-25G
APOSOR45124-25GEA 2940 CZK
APOSOR45124-25G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Vzorec: C5H3BrN2O2
MW: 202,99 g/mol
Bod tání: 66…67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03085767
CAS číslo: 89364-04-5