3-Bromo-p-anisidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Bromo-4-methoxyaniline
OR45122-1G
OR45122-5G
APOSOR45122-1GEA
622
CZK
APOSOR45122-1G
APOSOR45122-5G
3-Bromo-p-anisidine 97%
3-Bromo-p-anisidine
Vzorec:
C₇H₈BrNO MW: 202.0485 g/mol Bod tání: 62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04094339 CAS číslo: 19056-41-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |