Tisk…
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451217-1G OR451217-5G
APOSOR451217-1GEA 2440 CZK
APOSOR451217-1G APOSOR451217-5G
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
MW: 137.6079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849816
CAS číslo: 474707-30-7