Tisk…
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451205-1G OR451205-5G
APOSOR451205-1GEA 2780 CZK
APOSOR451205-1G APOSOR451205-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663437
CAS číslo: 109183-72-4