Tisk…
2-Bromo-4-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-iodo-1-methoxybenzene
OR45120-1G OR45120-5G
APOSOR45120-1GEA 870 CZK
APOSOR45120-1G APOSOR45120-5G
2-Bromo-4-iodoanisole
2-Bromo-4-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,9304 g/mol
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425935
CAS číslo: 182056-39-9