Tisk…

2,6-Dichloro-4-nitroanisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR4512-25G OR4512-5G OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA 2400 CZK
APOSOR4512-25G APOSOR4512-5G APOSOR4512-1G
2,6-Dichloro-4-nitroanisole 98%
2,6-Dichloro-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222,03 g/mol
Bod tání: 97…100 °C
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061129
CAS číslo: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR