Tisk…
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451185-1G OR451185-250MG
APOSOR451185-1GEA 5630 CZK
APOSOR451185-1G APOSOR451185-250MG
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410530
CAS číslo: 145602-87-5