Tisk…
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 1510 CZK
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₅H₉NO₂
Bod varu: 147…149 °C/0,06mmHg
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077791
CAS číslo: 66673-40-3