Tisk…
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451178-1G OR451178-250MG OR451178-5G
APOSOR451178-1GEA 2820 CZK
APOSOR451178-1G APOSOR451178-250MG APOSOR451178-5G
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095494
CAS číslo: 203869-80-1