Tisk…
4-Bromophthalic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR45117-100G OR45117-25G OR45117-500G
APOSOR45117-100GEA 1370 CZK
APOSOR45117-100G APOSOR45117-25G APOSOR45117-500G
4-Bromophthalic anhydride 98%
4-Bromophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrO₃
Bod varu: 301 °C
Bod tání: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191323
CAS číslo: 86-90-8