Tisk…
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451149-1G OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA 12240 CZK
APOSOR451149-1G APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₆ClN
Bod tání: 291…294 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632538
CAS číslo: 137730-67-7