Tisk…
5-Quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451147-5G OR451147-1G OR451147-10G
APOSOR451147-5GEA 1910 CZK
APOSOR451147-5G APOSOR451147-1G APOSOR451147-10G
5-Quinolinecarboxylic acid
5-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047608
CAS číslo: 7250-53-5