Tisk…
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR451146-1G OR451146-25G OR451146-5G
APOSOR451146-1GEA 4170 CZK
APOSOR451146-1G APOSOR451146-25G APOSOR451146-5G
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
(R)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684327
CAS číslo: 62855-02-1