Tisk…
(Bromomethyl)cyclobutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451132-1G OR451132-5G OR451132-25G
APOSOR451132-1GEA 622 CZK
APOSOR451132-1G APOSOR451132-5G APOSOR451132-25G
(Bromomethyl)cyclobutane 98%
(Bromomethyl)cyclobutane
Vzorec: C₅H₉Br
Bod varu: 145…148 °C
Hustota: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040960
CAS číslo: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III