Tisk…
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 2730 CZK
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
2-Iodo-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01165664
CAS číslo: 89487-91-2