Tisk…
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451112-1G OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA 5720 CZK
APOSOR451112-1G APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07374454
CAS číslo: 98480-31-0