Tisk…
2,4-Dibromoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 2700 CZK
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanisole
2,4-Dibromoanisole
Vzorec: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Bod varu: 82…88 °C/0,3mmHg
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000079
CAS číslo: 21702-84-1