Tisk…
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451095-1G OR451095-5G
APOSOR451095-1GEA 3440 CZK
APOSOR451095-1G APOSOR451095-5G
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772101
CAS číslo: 674792-04-2