Tisk…
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-dichloropyrazine-2-carbonitrile
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 5690 CZK
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
2,6-Dichloro-3-cyanopyrazine
Vzorec: C₅HCl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193460
CAS číslo: 313339-92-3