Tisk…
Methanesulphonylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Methylsulphonyl)acetic acid
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 827 CZK
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Vzorec: C₃H₆O₄S
MW: 138.14 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051843
CAS číslo: 2516-97-4