Tisk…
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
Nebezpečí
OR451047-1G OR451047-5G
APOSOR451047-1GEA 3070 CZK
APOSOR451047-1G APOSOR451047-5G
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
Vzorec: C₇H₁₃BrO
MW: 193,0800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800414
CAS číslo: 4677-20-7
UN: 3265
ADR: 8,III