Tisk…
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR451043-5G OR451043-25G
APOSOR451043-5GEA 3740 CZK
APOSOR451043-5G APOSOR451043-25G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Vzorec: C₅H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460698
CAS číslo: 17396-35-9