Tisk…
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Acetyl-3-azetidinecarboxylic Acid
OR451028-5G OR451028-1G
APOSOR451028-5GEA 9720 CZK
APOSOR451028-5G APOSOR451028-1G
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406968
CAS číslo: 97628-91-6