Tisk…
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenoxyazetidine hydrochloride
OR451015-1G OR451015-5G
APOSOR451015-1GEA 11410 CZK
APOSOR451015-1G APOSOR451015-5G
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
MW: 185,66 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01314198
CAS číslo: 301335-39-7