Tisk…
1,3-Diiodopropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 2280 CZK
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropane
1,3-Diiodopropane
Vzorec: C₃H₆I₂
Bod varu: 111…113 °C/23mmHg
Bod tání: –20 °C
Hustota: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001097
CAS číslo: 627-31-6
EINECS: 210-993-4