Tisk…
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45097-1G OR45097-250MG
APOSOR45097-1GEA 7110 CZK
APOSOR45097-1G APOSOR45097-250MG
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₄H₅BN₂O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08275734
CAS číslo: 373384-19-1