Tisk…
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
OR45090-1G OR45090-25G OR45090-5G
APOSOR45090-1GEA 662 CZK
APOSOR45090-1G APOSOR45090-25G APOSOR45090-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,5691 g/mol
Bod tání: 97…98,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841080
CAS číslo: 149849-94-5