Tisk…
1,6-Dibromohexane 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexamethylen dibromide
OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 1080 CZK
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromohexane 97+%
1,6-Dibromohexane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Bod varu: 242…244 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000272
CAS číslo: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III