Tisk…
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45088-25G OR45088-5G
APOSOR45088-25GEA 1470 CZK
APOSOR45088-25G APOSOR45088-5G
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Vzorec: C₁₀H₂₀NO₇P
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02178893
CAS číslo: 89524-98-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III