Tisk…

6-Amino-3-bromoquinoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromoquinolin-6-amine

OR45086-1G OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA 5260 CZK
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Bod tání: 154…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07757603
CAS číslo: 7101-96-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR