Tisk…
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 2110 CZK
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂Cl
MW: 270,35 g/mol
Bod varu: 256 °C
Bod tání: 91…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070765
CAS číslo: 14862-52-3