Chroman-6-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR45040-1G
OR45040-250MG
APOSOR45040-1GEA
8700
CZK
APOSOR45040-1G
APOSOR45040-250MG
Chroman-6-carbaldehyde
Chroman-6-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod varu: 98…104 °C/0,6mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08146589 CAS číslo: 55745-97-6 |