Tisk…
5-Chloro-2-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4504-100G OR4504-25G OR4504-5G
APOSOR4504-100GEA 4240 CZK
APOSOR4504-100G APOSOR4504-25G APOSOR4504-5G
5-Chloro-2-iodoaniline
5-Chloro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738960
CAS číslo: 6828-35-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III