Tisk…
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45030-1G OR45030-250MG
APOSOR45030-1GEA 12370 CZK
APOSOR45030-1G APOSOR45030-250MG
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₄S
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03033702
CAS číslo: 62522-63-8
UN: 3261
ADR: 8,III