Tisk…
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 1330 CZK
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012962
CAS číslo: 85006-21-9
EINECS: 285-050-3