Tisk…
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45020-1G OR45020-5G
APOSOR45020-1GEA 3110 CZK
APOSOR45020-1G APOSOR45020-5G
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
2-Oxo-2,3-dihydrobenzooxazole-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₄S
Bod tání: 190…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001119
CAS číslo: 27685-90-1
EINECS: 248-605-0
UN: 3261
ADR: 8,III