Tisk…
6-Chloro-m-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 827 CZK
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chloro-m-anisidine
6-Chloro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
MW: 157.6
Bod varu: 135…137 °C/12mmHg
Bod tání: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047830
CAS číslo: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1 III