Tisk…
3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450088-1G OR450088-250MG
APOSOR450088-1GEA 10750 CZK
APOSOR450088-1G APOSOR450088-250MG
3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
3-Mercapto-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₃N₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01573074
CAS číslo: 7338-75-2