Tisk…
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR450025-1G OR450025-25G OR450025-5G
APOSOR450025-1GEA 1160 CZK
APOSOR450025-1G APOSOR450025-25G APOSOR450025-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Vzorec: C₇H₈ClN
Bod varu: 72…75 °C
Bod tání: 18…19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055262
CAS číslo: 3099-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III