Tisk…
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 3970 CZK
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00207970
CAS číslo: 5775-90-6