Tisk…
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR450017-1G OR450017-5G OR450017-500MG
APOSOR450017-1GEA 3110 CZK
APOSOR450017-1G APOSOR450017-5G APOSOR450017-500MG
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Ethyl ethoxyiminoacetate
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Hustota: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06797654
CAS číslo: 816-27-3