Tisk…
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450016-25G OR450016-100G OR450016-5G
APOSOR450016-25GEA 1110 CZK
APOSOR450016-25G APOSOR450016-100G APOSOR450016-5G
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005199
CAS číslo: 51605-32-4