Tisk…
4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450008-10G OR450008-25G OR450008-5G
APOSOR450008-10GEA 2980 CZK
APOSOR450008-10G APOSOR450008-25G APOSOR450008-5G
4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
4-Hydroxy-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114156
CAS číslo: 18615-86-6