5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450002-250MG
OR450002-1G
OR450002-5G
APOSOR450002-250MGEA
612
CZK
APOSOR450002-250MG
APOSOR450002-1G
APOSOR450002-5G
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec:
C₆H₄BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042744 CAS číslo: 1159981-95-9 |