4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4495-5G
OR4495-1G
APOSOR4495-5GEA
1660
CZK
APOSOR4495-5G
APOSOR4495-1G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂BrCl₃O₂S Bod tání: 46…50 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094651 CAS číslo: 351003-54-8 UN: 3261 ADR: 8,II |