Tisk…
2-Bromonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 622 CZK
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
2-Bromonicotinic acid
2-Bromonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646068
CAS číslo: 35905-85-2