Tisk…
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Dimethyl-2-hydroxynicotinic acid, 4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR4491-1G OR4491-100MG OR4491-5G
APOSOR4491-1GEA 3910 CZK
APOSOR4491-1G APOSOR4491-100MG APOSOR4491-5G
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid 95%
2-Hydroxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234425
CAS číslo: 24667-09-2